Print…
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303300-1G OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA 180 EUR
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Fórmula: C₁₀H₈N₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07161751
Número CAS: 13399-12-7