Print…
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303242-1G OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA 180 EUR
APOSOR303242-1G APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₄
Peso Molecular: 278.304 g/mol
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23989316
Número CAS: 83909-56-2