Print…
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 671 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23697510
Número CAS: 62749-61-5