Print…
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303238-1G OR303238-500MG
APOSOR303238-1GEA 336 EUR
APOSOR303238-1G APOSOR303238-500MG
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06376749
Número CAS: 22131-51-7