Print…
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 538 EUR
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23697495
Número CAS: 1392223-83-4