Print…
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 0 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Fórmula: C₈H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702034
Número CAS: 5912-35-6