Print…
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 0 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Fórmula: C₂₄H₄₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23136041
Número CAS: 683239-16-9