Print…
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-4-cyano-1H-pyrrole, 5-Carboxy-1H-pyrrole-3-carbonitrile
OR303210-1G OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA 336 EUR
APOSOR303210-1G APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09991904
Número CAS: 80242-24-6