Print…
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitro-1-benzothiophene, Methyl 6-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR303196-1G OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA 0 EUR
APOSOR303196-1G APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇NO₄S
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040671
Número CAS: 34084-88-3