Print…
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine, (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methylamine
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 183 EUR
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.146 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C (31 mm Hg)
Ponto de Fusão: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698199
Número CAS: 3289-19-8