Print…
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 0 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Fórmula: C₆H₁₄NO₄P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00514647
Número CAS: 597-25-1