Print…
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303172-1G OR303172-500MG
APOSOR303172-1GEA 0 EUR
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fórmula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20526360
Número CAS: 104094-31-7