Print…
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 671 EUR
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19440790
Número CAS: 123392-43-8