Print…
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303165-1G OR303165-500MG
APOSOR303165-1GEA 180 EUR
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Fórmula: C₉H₉IN₂
Peso Molecular: 272.086 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22575061
Número CAS: 1217486-73-1