Print…
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303160-1G OR303160-250MG OR303160-100MG
APOSOR303160-1GEA 836 EUR
APOSOR303160-1G APOSOR303160-250MG APOSOR303160-100MG
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂S
Peso Molecular: 286.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11559044
Número CAS: 858671-74-6