Print…
2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303153-1G OR303153-500MG
APOSOR303153-1GEA 336 EUR
APOSOR303153-1G APOSOR303153-500MG
2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₂BrNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689165
Número CAS: 104278-48-0