Print…
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303150-1G OR303150-500MG OR303150-5G
APOSOR303150-1GEA 180 EUR
APOSOR303150-1G APOSOR303150-500MG APOSOR303150-5G
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Fórmula: C₇H₁₀N·I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031867
Número CAS: 872-73-1