Print…
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-amine, 4-Amino-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR30303-1G OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA 132 EUR
APOSOR30303-1G APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso Molecular: 174.199 g/mol
Ponto de ebulição: 131…133 °C (0.5 mm Hg)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677726
Número CAS: 21169-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III