Print…
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(2,5-dimethylthiazol-4-yl)acetate
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 102 EUR
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Ponto de ebulição: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677686
Número CAS: 306937-37-1