Print…
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 177 EUR
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321091
Número CAS: 7492-88-8