Print…
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30266-1G OR30266-25G OR30266-5G
APOSOR30266-1GEA 69.6 EUR
APOSOR30266-1G APOSOR30266-25G APOSOR30266-5G
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099465
Número CAS: 58161-35-6