tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR302547-1G
OR302547-250MG
OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA
0
EUR
APOSOR302547-1G
APOSOR302547-250MG
APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Fórmula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 103…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05663960 Número CAS: 180079-94-1 |