Print…
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-(aminosulphonyl)pyridine, 2-Amino-5-sulphamoylpyridine
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 273 EUR
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Fórmula: C₅H₇N₃O₂S
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07440120
Número CAS: 57187-73-2