Print…
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 0 EUR
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Fórmula: C₈H₁₃NO
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02114721
Número CAS: 4390-39-0
UN: 1759
ADR: 8,III