Print…
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 0 EUR
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Fórmula: C₄H₅N₃O₃
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067955
Número CAS: 41230-51-7