Print…
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR302335-100MG OR302335-250MG OR302335-500MG
APOSOR302335-100MGEA 551 EUR
APOSOR302335-100MG APOSOR302335-250MG APOSOR302335-500MG
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Fórmula: C₈H₈N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22690777
Número CAS: 896467-81-5