Print…
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Dimethylamino)-4-methylpyridine-5-boronic acid
OR302300-1G OR302300-500MG
APOSOR302300-1GEA 509 EUR
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Fórmula: C₈H₁₃BN₂O₂
Peso Molecular: 180.012 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12912694
Número CAS: 535934-70-4