Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR302244-1G
OR302244-100MG
OR302244-250MG
APOSOR302244-1GEA
201
EUR
APOSOR302244-1G
APOSOR302244-100MG
APOSOR302244-250MG
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD26404011 Número CAS: 27124-44-3 |