Print…
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 0 EUR
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11108759
Número CAS: 816449-02-2