Print…
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 0 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11518957
Número CAS: 1092352-52-7