Print…
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 870 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₃Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17926545
Número CAS: 1258298-05-3