Print…
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR30151-1G OR30151-250MG OR30151-500MG
APOSOR30151-1GEA 0 EUR
APOSOR30151-1G APOSOR30151-250MG APOSOR30151-500MG
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205145
Número CAS: 63450-84-0