Print…
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 0 EUR
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22421803
Número CAS: 1417633-09-0