Print…
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 0 EUR
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Fórmula: C₁₄H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 145…148 °C (1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038965
Número CAS: 23197-67-3