Print…
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301330-1G OR301330-5G
APOSOR301330-1GEA 0 EUR
APOSOR301330-1G APOSOR301330-5G
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Fórmula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501602
Número CAS: 6963-65-1