Print…
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₂BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09701413
Número CAS: 88982-82-5