Print…
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301228-1G OR301228-250MG
APOSOR301228-1GEA 364 EUR
APOSOR301228-1G APOSOR301228-250MG
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₃S
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658981
Número CAS: 869901-02-0