Print…
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 0 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Fórmula: C₈H₄ClN₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05717322
Número CAS: 59866-06-7