Print…
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,2-Dimethyl-1-hydroxypropan-2-amine, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(methylamino)propane
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 109 EUR
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 162 °C
Densidade: 0,878 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12184529
Número CAS: 27646-80-6