Print…
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 335 EUR
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00462577
Número CAS: 27841-33-4