Print…
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 0 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Densidade: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844437
Número CAS: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III