Print…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301105-1G OR301105-5G OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301105-1G APOSOR301105-5G APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738286
Número CAS: 885271-72-7