Print…
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301040-1G OR301040-5G
APOSOR301040-1GEA 108 EUR
APOSOR301040-1G APOSOR301040-5G
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 115…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17012745
Número CAS: 25504-47-6