Print…
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 134 EUR
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Fórmula: C₉H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 129…130 °C (7 mm Hg)
Ponto de Fusão: 26…31 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019311
Número CAS: 39163-39-8