Print…
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042453
Número CAS: 61940-22-5