Print…
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl cyclopent-3-en-1-ylcarbamate
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 310 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179403
Número CAS: 193751-54-1