Print…
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300908-1G OR300908-250MG OR300908-500MG OR300908-5G
APOSOR300908-1GEA 197 EUR
APOSOR300908-1G APOSOR300908-250MG APOSOR300908-500MG APOSOR300908-5G
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₅H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00631398
Número CAS: 32153-18-7