Print…
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300903-1G OR300903-5G
APOSOR300903-1GEA 0 EUR
APOSOR300903-1G APOSOR300903-5G
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25963774
Número CAS: 49755-46-6