Print…
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 0 EUR
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂·ClH
Peso Molecular: 202.724 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28122844
Número CAS: 1672675-20-5