Print…
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Benzylaziridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 393 EUR
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso Molecular: 205.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17011809
Número CAS: 34943-06-1